Stampa…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
B4739-5G B4739-25G
TCIAB4739-5GEA 28 EUR
TCIAB4739-5G TCIAB4739-25G
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 247,09 g/mol
Punto di ebollizione: 273°C
MDL Number: MFCD00017169
CAS Number: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C