Stampa…
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
B4736-5G B4736-25G
TCIAB4736-5GEA 41 EUR
TCIAB4736-5G TCIAB4736-25G
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane ≥90.0% (by GC) stabilizzato
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formula: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Peso molecolare: 183,05 g/mol
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000238
CAS Number: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %