Stampa…
4'-Bromovalerophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B4733-5G B4733-25G
TCIAB4733-5GEA 21 EUR
TCIAB4733-5G TCIAB4733-25G
4'-Bromovalerophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromovalerophenone
Formula: C₁₁H₁₃BrO
Peso molecolare: 241,13 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000107
CAS Number: 7295-44-5
EINECS: 230-729-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C