Stampa…
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4721-200MG B4721-1G
TCIAB4721-200MGEA 46 EUR
TCIAB4721-200MG TCIAB4721-1G
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Punto di ebollizione: 263°C
MDL Number: MFCD00094684
CAS Number: 20129-11-7
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C