Stampa…

3'-Benzyloxyacetophenone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 1-(3-(Benzyloxy)phenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one

B4705-5G B4705-25G
TCIAB4705-5GEA 41 EUR
TCIAB4705-5G TCIAB4705-25G
3'-Benzyloxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Benzyloxyacetophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Peso molecolare: 226,27 g/mol
Punto di ebollizione: 154°C
MDL Number: MFCD00026221
CAS Number: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR