Stampa…
Benzyl-4-chlorophenyl ketone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Synonyms: Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
B4704-5G B4704-25G
TCIAB4704-5GEA 34 EUR
TCIAB4704-5G TCIAB4704-25G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formula: C₁₄H₁₁ClO
Peso molecolare: 230.69 g/mol
Punto di ebollizione: 187°C
MDL Number: MFCD00016342
CAS Number: 1889-71-0
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C