Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Carbonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
B4703-5G B4703-25G
TCIAB4703-5GEA 62 EUR
TCIAB4703-5G TCIAB4703-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate ≥98.0% (by GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formula: C₅H₄F₆O₃
Peso molecolare: 226,07 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
MDL Number: MFCD11857845
CAS Number: 1513-87-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %