3-Bromobenzylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₈BrN Punto di ebollizione: 245°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01026119 CAS Number: 10269-01-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |