Stampa…
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Benzyl 2-Hydroxyphenyl ketone, 2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
B4673-200MG B4673-1G
TCIAB4673-200MGEA 63 EUR
TCIAB4673-200MG TCIAB4673-1G
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,24 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
MDL Number: MFCD00218589
CAS Number: 2491-31-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C