Stampa…
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Ethyl ester, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
B4658-1G B4658-5G
TCIAB4658-1GEA 39 EUR
TCIAB4658-1G TCIAB4658-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
Peso molecolare: 257,2830 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656201
CAS Number: 146256-98-6
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C