Stampa…
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4657-1G B4657-5G
TCIAB4657-1GEA 16 EUR
TCIAB4657-1G TCIAB4657-5G
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 162°C
MDL Number: MFCD09028724
CAS Number: 25574-11-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %