Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B4656-5G B4656-25G
TCIAB4656-5GEA 35 EUR
TCIAB4656-5G TCIAB4656-25G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
MDL Number: MFCD00143093
CAS Number: 77771-03-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %