Stampa…
2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4648-5G B4648-25G
TCIAB4648-5GEA 110 EUR
TCIAB4648-5G TCIAB4648-25G
2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-3-pentanone
Formula: C₅H₉BrO
Peso molecolare: 165,03 g/mol
Punto di ebollizione: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036312
CAS Number: 815-52-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %