Stampa…
Benzyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acrylic Acid Benzyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B4627-25G B4627-100G
TCIAB4627-25GEA 49 EUR
TCIAB4627-25G TCIAB4627-100G
Benzyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Benzyl acrylate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00048147
CAS Number: 2495-35-4
EINECS: 219-673-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %