Stampa…
1-Boc-piperidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4625-25G B4625-5G
TCIAB4625-25GEA 174 EUR
TCIAB4625-25G TCIAB4625-5G
1-Boc-piperidine ≥98.0% (by GC)
1-Boc-piperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 86°C
MDL Number: MFCD02093935
CAS Number: 75844-69-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %