Stampa…
3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4617-1G B4617-5G
TCIAB4617-1GEA 73 EUR
TCIAB4617-1G TCIAB4617-5G
3-(4-Bromophenyl)pyridine ≥96.0% (by GC)
3-(4-Bromophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04116232
CAS Number: 129013-83-8
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C