Stampa…
1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
B4608-1G B4608-5G
TCIAB4608-1GEA 113 EUR
TCIAB4608-1G TCIAB4608-5G
1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅Br
Peso molecolare: 181,03 g/mol
Punto di ebollizione: 94°C
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD01863358
CAS Number: 766-46-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %