Stampa…
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1,4-Bis(propargyloxy)benzene
B4607-1G B4607-5G
TCIAB4607-1GEA 60 EUR
TCIAB4607-1G TCIAB4607-5G
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Bis(2-propynyloxy)benzene
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 202°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00224313
CAS Number: 34596-36-6
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C