Stampa…
2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-methylthiazole
B4604-1G B4604-5G
TCIAB4604-1GEA 34 EUR
TCIAB4604-1G TCIAB4604-5G
2-bromo-5-methylthiazole ≥98.0% (by GC)
2-bromo-5-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Peso molecolare: 178,047 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
MDL Number: MFCD08460610
CAS Number: 41731-23-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %