Stampa…
4-Bromothiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4594-1G B4594-5G
TCIAB4594-1GEA 47 EUR
TCIAB4594-1G TCIAB4594-5G
4-Bromothiazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
Flash Pt: 101°C
MDL Number: MFCD06657592
CAS Number: 34259-99-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %