Stampa…

2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE


Stabilization: Stabilised with copper chip

B4585-1G B4585-5G
TCIAB4585-1GEA 68 EUR
TCIAB4585-1G TCIAB4585-5G
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)-5-iodothiophene
Formula: C₁₂H₁₈BrIS
Peso molecolare: 401,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 1034352-30-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR