Stampa…
1-(Bromomethyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B4563-5G B4563-25G
TCIAB4563-5GEA 41 EUR
TCIAB4563-5G TCIAB4563-25G
1-(Bromomethyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
1-(Bromomethyl)naphthalene
Formula: C₁₁H₉Br
Peso molecolare: 221,10 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010804
CAS Number: 3163-27-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C