Stampa…
Ethyl tridecanoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B25242.06 B25242.14 B25242.22
B25242.06EA 63.7 EUR
B25242.06 B25242.14 B25242.22
Ethyl tridecanoate ≥97%
Ethyl tridecanoate
Purity: 97% CAS No.: 28267-29-0 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.41 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 121-123°/2.2mm Beilstein Reference: 1773737 MDL No.: MFCD00008978
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Punto di ebollizione: 121…123 °C (2,2 mmHg)
Densità: 0,86
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008978
CAS Number: 28267-29-0
EINECS: 248-929-2