Stampa…
2-Bromofuran ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: Stabilised with calcia (CaO)
B4555-1G B4555-5G
TCIAB4555-1GEA 40 EUR
TCIAB4555-1G TCIAB4555-5G
2-Bromofuran ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Bromofuran
Formula: C₄H₃BrO
Punto di ebollizione: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00216609
CAS Number: 584-12-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %