Stampa…
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B4539-1G B4539-5G
TCIAB4539-1GEA 98 EUR
TCIAB4539-1G TCIAB4539-5G
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1-methoxy-2-(3-methoxypropoxy)benzene
Formula: C₁₁H₁₅BrO₃
Punto di ebollizione: 129°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14582816
CAS Number: 173336-76-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C