Stampa…
1-Boc-3-cyanopiperidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: tert-butyl 3-cyanopiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-3-cyanopiperidine, 3-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-Cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyanopiperidine
B4515-1G B4515-5G
TCIAB4515-1GEA 39 EUR
TCIAB4515-1G TCIAB4515-5G
1-Boc-3-cyanopiperidine ≥98.0% (by GC)
1-Boc-3-cyanopiperidine
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 210,27 g/mol
Punto di ebollizione: 40°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861222
CAS Number: 91419-53-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C