Stampa…
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, idrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Sodium [2,2'-biquinoline]-4,4'-dicarboxylate, BCA disodium salt, Disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, Disodium 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylate, Bicinchoninic acid disodium salt
B4509-1G B4509-5G
TCIAB4509-1GEA 29 EUR
TCIAB4509-1G TCIAB4509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt, idrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2'-Bicinchoninic acid disodium salt
Formula: C₂₀H₁₀N₂Na₂O₄
Peso molecolare: 388,29 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10567219
CAS Number: 979-88-4
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 16.0 %