Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4508-1G B4508-5G
TCIAB4508-1GEA 30 EUR
TCIAB4508-1G TCIAB4508-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973760
CAS Number: 102684-91-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %