Stampa…
6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4507-5G B4507-25G
TCIAB4507-5GEA 30 EUR
TCIAB4507-5G TCIAB4507-25G
6-Bromo-m-toluidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromo-m-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01806278
CAS Number: 53078-85-6
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %