Stampa…
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B4505-5G B4505-25G
TCIAB4505-5GEA 23 EUR
TCIAB4505-5G TCIAB4505-25G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥96.0% (by GC)
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formula: C₈H₁₉BrOSi
Peso molecolare: 239,228 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 73°C
MDL Number: MFCD00209550
CAS Number: 86864-60-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %