1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₃H₁₇NO Punto di ebollizione: 99°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00044806 CAS Number: 34737-89-8 EINECS: 252-176-5 UN: 1760 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |