Stampa…
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
B4460-1G B4460-5G
TCIAB4460-1GEA 16 EUR
TCIAB4460-1G TCIAB4460-5G
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,05 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Flash Pt: 106°C
MDL Number: MFCD03094943
CAS Number: 126717-59-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %