2-Bromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₇BrO Punto di ebollizione: 220°C |
MDL Number:
MFCD00092338 CAS Number: 86-76-0 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...