Stampa…
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4448-1G B4448-5G
TCIAB4448-1GEA 50 EUR
TCIAB4448-1G TCIAB4448-5G
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole ≥96.0% (by GC)
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₃BrClNS
Peso molecolare: 248,53 g/mol
Punto di ebollizione: 157°C
MDL Number: MFCD04971822
CAS Number: 80945-86-4
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C