Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B4435-1G
B4435-5G
TCIAB4435-1GEA
38
EUR
TCIAB4435-1G
TCIAB4435-5G
Bis(4-bromophenyl)sulphide ≥98.0% (by GC)
Bis(4-bromophenyl)sulphide
Formula:
C₁₂H₈Br₂S Punto di ebollizione: 210°C |
MDL Number:
MFCD00623633 CAS Number: 3393-78-0 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |