Stampa…
Tricloruro di boro ∼17% ∼1 mol/L in hexane
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B4416-100ML B4416-25ML
TCIAB4416-100MLEA 59 EUR
TCIAB4416-100ML TCIAB4416-25ML
Tricloruro di boro ∼17% ∼1 mol/L in hexane
Tricloruro di boro
Formula: BCl₃
Peso molecolare: 117,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011313
CAS Number: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01348
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%