Stampa…
Tricloruro di boro ∼13% ∼1.0 mol/L in toluene
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B4415-100ML B4415-25ML
TCIAB4415-100MLEA 60 EUR
TCIAB4415-100ML TCIAB4415-25ML
Tricloruro di boro ∼13% ∼1.0 mol/L in toluene
Tricloruro di boro
Formula: BCl₃
Peso molecolare: 117,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011313
CAS Number: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01348
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5% to 14.0 w/w%