Stampa…
2-Bromo-4-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4407-1G B4407-5G
TCIAB4407-1GEA 26 EUR
TCIAB4407-1G TCIAB4407-5G
2-Bromo-4-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Punto di ebollizione: 85°C
MDL Number: MFCD03840757
CAS Number: 22918-01-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 25.0 to 29.0 deg-C