Stampa…
Stearyl stearate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 728 EUR
ACRO368110050 ACRO368110010
Stearyl stearate 98%
Stearyl stearate
Formula: C₃₆H₇₂O₂
Peso molecolare: 536,97 g/mol
Punto di ebollizione: ∼175 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64 °C
Flash Pt: ≥ 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056225
CAS Number: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Visualizza i codici
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %