Stampa…
(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Bromophenylacetone
B4387-5G B4387-25G
TCIAB4387-5GEA 51 EUR
TCIAB4387-5G TCIAB4387-25G
(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0% (by GC)
(4-Bromophenyl)acetone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
MDL Number: MFCD00210401
CAS Number: 6186-22-7
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %