Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
B4376-5G B4376-25G
TCIAB4376-5GEA 94 EUR
TCIAB4376-5G TCIAB4376-25G
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrFO
Punto di ebollizione: 66°C
MDL Number: MFCD00044739
CAS Number: 332-48-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %