Stampa…
1,3-Benzenedithiol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4371-1G B4371-5G
TCIAB4371-1GEA 90 EUR
TCIAB4371-1G TCIAB4371-5G
1,3-Benzenedithiol ≥95.0% (by GC)
1,3-Benzenedithiol
Formula: C₆H₆S₂
Punto di ebollizione: 245°C
Punto di fusione: 27°C
MDL Number: MFCD00004842
CAS Number: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %