Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4370-1G B4370-5G
TCIAB4370-1GEA 27 EUR
TCIAB4370-1G TCIAB4370-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97.0% (by GC)
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203.05 g/mol
Punto di ebollizione: 89°C
MDL Number: MFCD01320701
CAS Number: 99725-44-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %