Stampa…
1,3-Butadiene ∼15% in toluene
Fornitore: TCI
Pericolo
B4359-100ML B4359-500ML
TCIAB4359-100MLEA 39 EUR
TCIAB4359-100ML TCIAB4359-500ML
1,3-Butadiene ∼15% in toluene
1,3-Butadiene
Formula: C₄H₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008659
CAS Number: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01509
Visualizza i codici
Concentration (HNMR) 15.0 to 20.0 w/w%