Stampa…

2-Bromopyrazine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

B4352-1G B4352-5G
TCIAB4352-1GEA 56 EUR
TCIAB4352-1G TCIAB4352-5G
2-Bromopyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Bromopyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂
Punto di ebollizione: 61°C
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275680
CAS Number: 56423-63-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR