Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
B4298-5G B4298-25G
TCIAB4298-5GEA 145 EUR
TCIAB4298-5G TCIAB4298-25G
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Formula: C₈H₈BrClO
Peso molecolare: 235,51 g/mol
Punto di ebollizione: 87°C
MDL Number: MFCD00000617
CAS Number: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C