Stampa…
Methyl palmitate, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
76159-1G 76159-5G
76159-1GEA 62.6 EUR
76159-1G 76159-5G
Methyl palmitate, Supelco®
Methyl palmitate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 417 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29,9 °C
Densità: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008994
CAS Number: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&vid=aa6330e4046171e0dcd7616969ad0cdf4e0ec81d&prid=web&clid=SAPDAM