Stampa…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B4243-5G B4243-25G
TCIAB4243-5GEA 34 EUR
TCIAB4243-5G TCIAB4243-25G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
Punto di ebollizione: 111°C
Punto di fusione: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672944
CAS Number: 31928-44-6
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %