Butyraldehyde dibutyl acetal ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₂₆O₂ Punto di ebollizione: 214°C |
MDL Number:
MFCD00561028 CAS Number: 5921-80-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |