Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B4206-1G B4206-5G
TCIAB4206-1GEA 66 EUR
TCIAB4206-1G TCIAB4206-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083535
CAS Number: 59664-42-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %